Merck
426229
Sigma-Aldrich
甲酸-d2
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
别名:
过氘甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DCO2D
CAS号:
分子量:
48.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
濃度
95 wt. % in D2O
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]OC([2H])=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
InChI 密鑰
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
一般說明
甲酸 d2 是同位素标记的甲酸,用于催化异戊二烯生成甲基中间体。它用于改进生物流体中氨基代谢物的核磁共振谱。
應用
甲酸-d2 用于合成 N-单氘甲基-2取代哌啶。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
G Ottolina et al.
Biochimica et biophysica acta, 998(2), 173-178 (1989-10-05)
The stereospecifically labeled coenzymes [4R-2H]NADH, [4R-2H]NADPH and [4S-2H]NAD(P)H were synthesized enzymatically in high yield and high isotopic purity (greater than or equal to 95%) with 2HCOO2H/formate dehydrogenase, (CH3)2C2HOH/alchol dehydrogenase from Thermoanaerobium brockii and [1-2H]glucose/glucose dehydrogenase, respectively. This set of deuterated