About This Item
线性分子式:
13CH2(13CO2H)2
CAS号:
分子量:
107.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
OFOBLEOULBTSOW-VMIGTVKRSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
341.6 °F - closed cup
閃點(°C)
172 °C - closed cup