Merck
574554
Sigma-Aldrich
5,6-二甲基-2-硫脲嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2OS
CAS号:
分子量:
156.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
284-288 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=C(C)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-4(2)7-6(10)8-5(3)9/h1-2H3,(H2,7,8,9,10)
InChI 密鑰
MEAKRQUSGACTFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
574554-1G4061832628011