1396364
USP
Methacholine chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetyl-β-methylcholine chloride, (2-Acetoxypropyl)trimethylammonium chloride, Methacholine chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methacholine chloride
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)