1033000
USP
Ampicillin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Descrizione
API family: ampicillin
Famiglia di API
ampicillin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
208 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Ampicillin Sodium
- Ampicillin Capsules
- Ampicillin Tablets
- Ampicillin Boluses
- Ampicillin for Injection
- Ampicillin Soluble Powder
- Ampicillin for Oral Suspension
Azioni biochim/fisiol
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Effective against both Gram-positive (similar to benzylpenicillin) and Gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)