A5354
Ampicillin
Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered
Sinonimo/i:
Aminobenzylpenicillin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
301 °C
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized )
Concentrazione
100 mg/mL
Colore
colorless to light yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Compatibilità
suitable (for antibacterial use in culture media)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)[O-])C.[Na+]
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Ideal for Cell Biology and Biochemical research.
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup