A1593
Ampicillin
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Ampicillin trihydrate, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Colore
white
Punto di fusione
198-200 °C (dec.) (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?