Documenti fondamentali
I6758
Sigma-Aldrich
IPTG
≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Sinonimo/i:
Isopropil β-D-1-tiogalattopiranoside, IPTG, Isopropil β-D-tiogalattoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
Beilstein:
4631
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
≤0.1% Dioxane
Colore
white to off-white
Intervallo di pH utile
5-7 (50 g/L)
Punto di fusione
105  °C ((221 °F))
Solubilità
water: 0.05 g/L, clear
applicazioni
cell analysis
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Descrizione generale
L'isopropil β-D-tiogalattopiranoside (IPTG) è un reagente per biologia molecolare che serve per indurre l'espressione genica nei sistemi batterici. Mima l'azione del lattosio, in quanto legandosi alla proteina repressore di lac induce l'attivazione genica. IPTG è cruciale per studiare la regolazione genica, l'espressione proteica e la produzione di proteine ricombinanti e fornisce approfondimenti preziosi per la ricerca nel campo della biologia cellulare e molecolare.
Applicazioni
L'IPTG è stato usato:
  • per indurre l'espressione proteica in Lactobacillus reuteri GroEL e mutanti;
  • per indurre l'espressione proteica in E.coli
L′IPTG viene comunemente utilizzato nelle procedure di clonazione che richiedono l′induzione dell′attività della β-galattosidasi. Viene adoperato insieme a X-Gal o Bluo-Gal nella selezione blu-bianco delle colonie di batteri ricombinanti che inducono l′espressione dell′operone lac nell′Escherichia coli. L′IPTG agisce legandosi al repressore lacI e alterandone la conformazione e impedisce così la repressione del gene che codifica la β-galattosidasi, lacZ.
Azioni biochim/fisiol
L'IPTG è un analogo non metabolizzabile dell'allolattosio. Funge da induttore che regola l'attività trascrizionale del promotore lac, che si usa per l'espressione delle proteine in E. coli.
Altre note
Analogo del galattosio non metabolizzabile.
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Ricostituzione
Si prepara una soluzione madre (0,1  M) dissolvendo IPTG in acqua con successiva filtrazione sterile della soluzione. Nelle piastre indicatrici la concentrazione finale di IPTG deve essere 0,2  mM.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Prajna Jena et al.
Nanoscale, 12(6), 3731-3749 (2020-01-30)
The actin cytoskeleton is required for the maintenance of the cell shape and viability of bacteria. It remains unknown to which extent nanoparticles (NPs) can orchestrate the mechanical instability by disrupting the cytoskeletal network in bacterial cells. Our work demonstrates
João Paulo Fabi et al.
PloS one, 9(8), e105685-e105685 (2014-08-28)
Papaya (Carica papaya L.) is a climacteric fleshy fruit that undergoes dramatic changes during ripening, most noticeably a severe pulp softening. However, little is known regarding the genetics of the cell wall metabolism in papayas. The present work describes the
Yu-Hui Peng et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 8(8), 729-736 (2015-05-21)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is prevalent in Southern China and Southeast Asia, and autoantibody signatures may improve early detection of NPC. In this study, serum levels of autoantibodies against a panel of six tumor-associated antigens (p53, NY-ESO-1, MMP-7, Hsp70, Prx VI
Chih-Liang Tien et al.
Development (Cambridge, England), 142(4), 722-731 (2015-01-27)
Neural crest cells arise from the border of the neural plate and epidermal ectoderm, migrate extensively and differentiate into diverse cell types during vertebrate embryogenesis. Although much has been learnt about growth factor signals and gene regulatory networks that regulate
Tia DiTommaso et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004706-e1004706 (2014-10-24)
Keratins are cytoskeletal intermediate filament proteins that are increasingly being recognised for their diverse cellular functions. Here we report the consequences of germ line inactivation of Keratin 76 (Krt76) in mice. Homozygous disruption of this epidermally expressed gene causes neonatal
Articoli
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).