I1284
Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside solution
ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
Sinonimo/i:
IPTG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
PM
238.3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- used as an inducer for the expression of single domain antibodies(sdAbs) in E coli and bioactive peptides
- used in its half-life and decay studies
- suitable for induction of recombinant protein expression in systems controlled by the lac repressor
Azioni biochim/fisiol
Principio
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2