1235900
USP
Enrofloxacin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Baytril
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
enrofloxacin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Enrofloxacin Compounded Oral Suspension, Veterinary
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)