1278302
USP
Fluoroquinolonic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, Fluoroquinolonic acid, Q-Acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ciprofloxacin, enrofloxacin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
242-245 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ciprofloxacin Hydrochloride
- Ciprofloxacin
- Enrofloxacin
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)