Key Documents
PHL80350
Methyl trans-cinnamate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. eboll.
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)