Documenti fondamentali
ERMEC681M
Polyethylene (high level element content)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
ERMEC681M
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)