Documenti fondamentali
20211
Supelco
Colonnine di carbone attivo da gusci di noce di cocco ORBO 34 con trattamento speciale (20/40), 400/200 mg
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
Cartucce di carbone attivo da gusci di noce di cocco
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
Materiali
W,GFF,F separators
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 6013
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 34
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
8 mm × 105 mm
Matrice
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)