N3876
(−)-Nicotine
≥99% (GC), liquid
Sinonimo/i:
(−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −169°(lit.)
Colore
yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.5265 (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL
Densità
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141) , CHRNB4(1143) , CYP2A6(1548) , KCNH1(3756)
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
rat ... Chrna1(79557) , Chrna2(170945) , Chrna4(25590) , Chrna7(25302) , Chrnb2(54239) , Chrnb4(25103)
Descrizione generale
Applicazioni
- to stimulate neutrophils in extracellular DNA fluorescence assay and in immunostaining of neutrophils
- to study the effects of chronic neonatal nicotine exposure on nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) binding, cell death and morphology in hippocampus and cerebellum
- in an in vitro study to evaluate the effect of root exposure to nicotine or cotinine on the morphology and density of fibroblasts
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?