Documenti fondamentali
8.20877
Sigma-Aldrich
(-)-Nicotine
for synthesis
Sinonimo/i:
(-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
200-193-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.06 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7-4 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
P. ebollizione
248.8 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-79 °C
Temp. transizione
flash point 111 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.012
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup