SML1236
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(−)-Nicotine ditartrate, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (+)-bitartrate salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +20 to +26°, c = 1.0 in water
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
289.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
143.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)