Documenti fondamentali
854978
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
beveled finish clear glass vial
round bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)