Documenti fondamentali
28689-U
Supelco
Carbotrap® T420 Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), fritted, preconditioned, pkg of 10 tubes
Sinonimo/i:
Carbotrap® T420
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
JA.11
Nome del prodotto
Carbotrap® T420 89mm Glass-Fritted TD Tube, O.D. × L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes
Materiali
glass TD tube
Livello qualitativo
agenzia
meets requirements for US EPA/CLP TO-17
Descrizione
For use with PerkinElmer™, Markes, DANI, Shimadzu™, GL Science, and O-I Analytical thermal desorbers
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 tubes
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm)
Matrice
Proprietary
Compatibilità
for analyte group Terpenes
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Barcode label with unique number
Applicazioni
  • Air Monitoring
  • Environmental
  • Industrial Hygiene
  • Terpene Flavor Profiling
  • Terpene Fragrance Profiling
  • Terpene Odors
Stoccaggio e stabilità
Sealed in TDS3 storage container
Note legali
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)