25069
TDS3™ Sampling Caps with Washers for 1/4 in. Containers
for use with TDS3 to convert it to sampling
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with TDS3 to convert it to sampling
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)