28523-U
ATIS Extraction Glassware with Micro Connector
About This Item
Prodotti consigliati
Raccordi
connector (20/20)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Use the ATIS to thermally extract samples onto an adsorbent tube. The opening in the glassware will accepts solid samples up to 1/2 in. (13mm) in diameter and up to 3" long (76mm) to be inserted into the glassware. The extraction glassware simply slides into the ATIS heating block. Two types of glass joints are available.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.