24056
Colonna GC capillare SP®-2560
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Sinonimo/i:
SP-2560, 100M,20UM,25MM
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
100 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
clinical
food and beverages
Tipo di colonna
capillary highly polar
Descrizione generale
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G5 USP.
Fase:
- Non legata
- Poli(bis-cianopropilsilossano)
- Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of null
AOAC Method 2012.13: GC Analysis of Fatty Acids in Powdered Infant Formula on SP™-2560
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on SP™-2560
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.