Key Documents
27375
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Materiali
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Caratteristiche
open center
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Spessore liner
5 mil
Diam. sigillo
20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp top vial
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)