508489
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
aluminum seal (open center), diam. × thickness 20 mm × 2.9 mm, PTFE/silicone (blue silicone), Chromacol 20-AC-ST3, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone (blue silicone)
aluminum seal (open center)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 20-AC-ST3
D.E.
20 mm
diam. × spessore
20 mm × 2.9 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine