Z631140
Accessori per centrifuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1466
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)