Z173169
Aldrich® Schlenk filter tube
capacity 75 mL, porosity 25-50 μm, male Joints: ST/NS 14/20 (2), female Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
round bottom
Giunto
female Joints: ST/NS14/20 (2)
male Joints: ST/NS14/20 (2)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Capacità
75 mL
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z173169-1EA | 4061833639894 |