Key Documents
Z220590
Sigma-Aldrich
Solid-transfer vessel with two side-arms and a gas inlet with glass stopcock
capacity 75 mL, side arm male Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Etichetta
U
Giunto
male Joints: ST/NS side arm14/20 (2)
male joint ST/NS top45/40
Capacità
75 mL
Descrizione generale
For transferring and packaging air-sensitive solid compounds under inert atmosphere.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)