Z202622
Aldrich® Luer lock adapter
male joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
male joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE needle valve and 11/2 in. (38 mm) drip tip.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z202622-1EA | 4061832110189 |