Merck
Centrifugazione da laboratorio
Centrifughe e microcentrifughe sono utilizzate in applicazioni di microbiologia, coltura cellulare, biologia molecolare, PCR, genomica e cliniche, nella ricerca per la scoperta di nuovi farmaci e in proteomica. Questi strumenti devono essere scelti in base alla loro velocità di rotazione e all’accelerazione di gravità g, al tipo di applicazione, al volume del campione, alla produttività in termini di numero di campioni trattati e all'ingombro. Si spazia dai modelli da banco a bassa produttività, indicati per le esigenze del singolo, fino ai modelli refrigerati ad alta velocità per volumi elevati. Offriamo una selezione di centrifughe, rotori, rotori a cestello e adattatori per ogni esigenza.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Centrifughe Eppendorf®
L'offerta Eppendorf® offre una linea completa di centrifughe, che comprende minicentrifughe, microcentrifughe, centrifughe compatte e centrifughe da banco ad alta capacità, dotate o meno di refrigerazione, per soddisfare le esigenze quotidiane dei laboratori. Il marchio Eppendorf® che ha presentato la sua prima centrifuga nel 1964, attualmente offre diversi modelli di centrifuga, tra i quali:
  • centrifuga 5425 / 5425 R
  • MiniSpin®, MiniSpin® plus
  • centrifuga 5418 R
  • centrifuga 5430 / 5430 R
  • centrifuga 5702 / 5702 R / 5702 RH
  • centrifuga 5810 / 5810 R
  • centrifuga 5420
  • centrifuga 5427
  • centrifuga 5910 R
  • centrifuga 5920 R
Sia che tu debba centrifugare poche provette, sia che la tua attività richieda una maggiore versatilità per trattare provette di maggior volume o piastre, la gamma Eppendorf® ha la soluzione adatta a te.
MINICENTRIFUGHE BENCHMARK SCIENTIFIC
La centrifuga MyFuge™ Mini è una centrifuga personale in grado di stare praticamente sul palmo di una mano. Estremamente semplice da usare, è ideale per rapide centrifugazioni di microprovette o provette da PCR. Basta chiudere il coperchio e il rotore raggiunge istantaneamente 6.000 rpm.
Se i campioni sono in strisce di provette, con la centrifuga StripSpin™ 12 Mini Benchmark risparmierai tempo. È l’unica minicentrifuga progettata per centrifugare strisce per PCR da 12 provette. Con una velocità prefissata che consente di raggiungere 2.000 x g, questa centrifuga è perfetta per centrifugazioni rapide.
Se utilizzi piastre multipozzetto, la microcentrifuga C2000 PlateFuge™ Benchmark Scientific è la prima di dimensioni “mini” dotata di un rotore basculante per micropiastre. La centrifugazione delle piastre prima della PCR garantisce che tutti i reagenti raggiungano il fondo dei pozzetti, ottimizzandone la concentrazione e la resa. Nonostante un ingombro davvero ridotto (23x26 cm), la microcentrifuga PlateFuge™ include un rotore basculante dal design unico, in grado di ospitare due micropiastre. La camera facilmente accessibile del rotore della C2000 comprende due portapiastre che a riposo formano un angolo di 75°, consentendo di inserire le piastre in modo sicuro, senza bisogno di nastri sigillanti o tappi.
CENTRIFUGHE CORNING LSE™
  • La microcentrifuga Corning LSE™ Mini è uno strumento personale da banco che lavora alla velocità fissa di 6.000 rpm (2.000 x g) progettato per la centrifugazione rapida di microcampioni. Dispone di un sistema di sgancio rapido del rotore, con un design ergonomico per una migliore maneggevolezza che evita l’utilizzo di attrezzi per la sostituzione del rotore.
  • La microcentrifuga ad alta velocità Corning LSE™ è dotata di un’interfaccia di controllo digitale di facile utilizzo e garantisce prestazioni ad alta velocità, per una rapida separazione di acidi nucleici e proteine. Due manopole permettono d’impostare con precisione la velocità del rotore e il tempo di funzionamento, mentre i parametri appaiono su un display a LED di facile lettura. Questa microcentrifuga dispone di un motore senza spazzole e di un originale sistema di raffreddamento ad aria per ridurre il rumore e minimizzare il riscaldamento del campione anche durante un funzionamento prolungato alla massima velocità. Questo consente di ottenere una rapida accelerazione fino alla velocità massima di 13.300 rpm/16.300 x g.
  • La centrifuga compatta Corning LSE™ è uno strumento salvaspazio ideale per l’utilizzo nei laboratori life science e di ricerca industriale. Per questa centrifuga sono disponibili quattro rotori angolari, tra cui un innovativo rotore combinato progettato da Corning per consentire una maggiore versatilità. Questo rotore multiuso può ospitare provette di diverse dimensioni come le provette da microcentrifuga da 5 mL e le provette da centrifuga da 15 e 50 mL con fondo tondo o conico.
Centrifughe Labnet
  • Le microcentrifughe Labnet Mini operano alla velocità fissa di 6.000 rpm (x g) e sono state progettate per la centrifugazione rapida di microcampioni. L’impiego è reso più semplice e agevole grazie a un sistema di sgancio rapido del rotore e al freno elettronico. Una volta inseriti i campioni e chiuso il coperchio, il rotore accelera rapidamente fino a raggiungere i 6.000 giri/min. Questa rappresenta la velocità ideale per condurre le goccioline sul fondo delle provette nelle microfiltrazioni o nelle separazioni di base.
  • Il Labnet Slide Spinner è concepito per asciugare i vetrini per microarray prima della scansione. In grado di asciugare due vetrini in soli dieci secondi, assicura immagini e risultati degli screening di elevata qualità. I vetrini vengono collocati in cassette, riutilizzabili, che raccolgono tutto il liquido senza produrre schizzi.
  • Compatta ed economica, la centrifuga Prism™ Mini Labnet consente di dotare ogni postazione di lavoro di una centrifuga “personale”. La Prism™ Mini può essere utilizzata in biologia molecolare per numerose separazioni e centrifugazioni rapide. È stata progettata per essere estremamente compatta e con un ingombro eccezionalmente ridotto.
  • L'unità MPS 1000 Mini Plate Spinner Labnet è la prima centrifuga concepita specificamente per centrifugare in modo rapido e semplice campioni in piastre o in micropiastre per PCR.
  • La Spectrafuge™ 16M costituisce la perfezione tra le microcentrifughe compatte ad alta velocità. Poiché raggiunge una forza centrifuga massima di 16.000 x g, è lo strumento ideale per chi lavora sul DNA.