Purificazione dell’RNA
La purificazione dell'RNA rappresenta una prima fase di molti studi che può risultare critica in quanto l’RNA si degrada molto facilmente. I kit per la purificazione dell'RNA GenElute™ consentono la purificazione rapida ed efficiente dell'RNA da una varietà di fonti, assicurando degradazione minima, massima purezza e recupero e resa elevati. I kit per la purificazione dell'RNA GenElute™-E single Spin, possono essere utilizzati per purificare le preparazioni di RNA con una singola centrifugata, per l’uso in PCR e in altre applicazioni a valle.
Kit per la purificazione dell'RNA GenElute™
I kit per la purificazione dell'RNA GenElute™ classici utilizzano silice o carburo di silicio per legare l’RNA con un legame molto forte che consente la rimozione di proteine e altri contaminanti biologici mediante delle fasi di lavaggio. I kit per la purificazione dell'mRNA utilizzano degli oligo dT30 legati in modo covalente a microsfere di polistirene che consentono la cattura dell'mRNA poliadenilato mediante ibridazione. Dopo il lavaggio, si procede all’eluizione dell'RNA purificato. È disponibile un ampio portafoglio di kit di purificazione GenElute™, pensati per specifiche tipologie di campioni, che consentono la purificazione di RNA totale e mRNA da cellule, tessuti, siero, plasma, batteri, virus e tessuti vegetali.
Caratteristiche:
- elevata resa e purezza con minima degradazione dell’RNA
- portafoglio completo di kit ottimizzati per la purificazione di RNA totale o mRNA da una varietà di campioni di partenza
- offerto in una varietà di dimensioni e formati, inclusi kit miniprep, midiprep e maxiprep e kit a 96 pozzetti ad alta processività
- disponibili kit per co-purificazione RNA/DNA
- formato con vuoto o mediante centrifugazione
Kit di purificazione dell'RNA GenElute™-E single spin
I kit di purificazione dell'RNA GenElute™-E utilizzano una tecnica di cromatografia basata sull’esclusione dimensionale per isolare e purificare l'acido nucleico con un singolo spin. Le molecole di dimensioni inferiori, come le proteine, rimangono intrappolate nei pori della fase stazionaria della colonna. Le molecole di maggiori dimensioni, come l’RNA, fluiscono rapidamente attraverso la colonna in quanto troppo grandi per entrare nei pori. Sfruttando la differenza di dimensioni, i kit di purificazione GenElute™-E consentono la purificazione dell'RNA con un singolo spin, senza la necessità di effettuare le fasi di legame e di lavaggio.
Caratteristiche:
- metodo di purificazione dell'RNA mediante cromatografia basato sull'esclusione dimensionale
- flusso di lavoro semplificato
- protocollo rapido (3 minuti di lavoro effettivo per un totale di 15 minuti di preparazione)
- meno impurità chimiche residue, senza sali caotropici o soluzioni di lavaggio contenenti alcool che potrebbero inibire i processi a valle come la PCR
- ridotto spreco di plastica, senza tamponi di lavaggio o di binding pericolosi
- kit su misura per la purificazione dell'RNA
Prodotti base per la purificazione dell'RNA
Sono disponibili diversi reagenti pensati per evitare la degradazione dell'RNA. Il reagente Stabilyser™ consiste in una formulazione brevettata di detergenti e soluti ottimizzati per l’efficiente estrazione, stabilizzazione e conservazione di proteine, DNA e RNA da campioni di tessuto. Il reagente RNaseZAP™ è un detergente per la rimozione dell'RNasi da vetreria, superfici in plastica, piani di lavoro e pipette. RNAlater® è un reagente acquoso e non tossico per la conservazione dei tessuti che permea rapidamente i tessuti per stabilizzare e proteggere l'RNA cellulare attraverso l'inattivazione della RNasi. Il reagente RNAstable® viene utilizzato per rivestire il fondo delle provette o dei pozzetti di conservazione, proteggendo l’RNA in quantità da picogrammi a microgrammi a temperatura ambiente.
Risorse correlate ai prodotti
Guida al prodotto: Purificazione di acidi nucleici
Articolo: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Articolo: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Articolo: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Webinar: RNA Extraction and Purification