T2573
Troglitazone
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
Sinonimo/i:
(±)-5-[4-[(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-yl)methoxy]benzyl]-2,4-thiazolidinedione, CS-045
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Troglitazone, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Stringa SMILE
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)COc3ccc(CC4SC(=O)NC4=O)cc3
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?