R2408
Rosiglitazone
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
Sinonimo/i:
Rosiglitazone, 5-[[4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rosiglitazone, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
YASAKCUCGLMORW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a medium constituent for adipocyte differentiation
- in the cell proliferation assay in human colonic carcinoma cell lines
- for Bcl-2-like protein 13 (Bcl2l13) expression in adipocytes
- as a peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) ligand
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?