648469-M
Troglitazone
A α-tocopherol (vitamin E) moiety containing thiazolidinedione class of insulin-sensitizer that acts as an activator of peroxisome proliferator-activated receptors γ (PPARγ).
Sinonimo/i:
Troglitazone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Peroxisome proliferator-activated receptors γ (PPARγ)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Boyault, S., et al. 2001. FEBS Lett.501, 24.
de Dios, S.T., et al. 2001. J. Diabetes Complications15, 120.
Furuse, Y., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.133, 1307.
Ghanim, H., et al. 2001. J. Clin. Endocrinol. Metab.86, 1306.
Goetze, S., et al. 2001. J. Cardiovasc. Pharmacol.38, 909.
Koga, H., et al. 2001. Hepatology33, 1087.
Rosen, E.D. and Spiegelman, B.M., 2001. J. Biol. Chem.276, 37731.
Subbaramaiah, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 12440.
Takashima, T., et al. 2001. Int. J. Oncol.19, 465.
Takeda, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 48950.
Tanaka, T., et al. 2001. Cancer Res.61, 2424.
Wakino, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 47650.
WGK 2