T8703
T0070907
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-benzamide, Benzamide, 2-chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17)
FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2