516566
PPARγ Antagonist III, G3335
The PPARγ Antagonist III, G3335, also referenced under CAS 36099-95-3, controls the biological activity of PPARγ.
Sinonimo/i:
PPARγ Antagonist III, G3335, H-Trp-Glu-OH
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 30 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
PWIQCLSQVQBOQV-AAEUAGOBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PPARγ
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 3