370695
GW1929
A potent, tyrosine-based peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist (EC₅₀ = 13 nM for murine receptor and 6.2 nM for human receptor in cell-based transactivation assays).
Sinonimo/i:
GW1929, PPAR Agonist V, PPARγ Agonist IV
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H29N3O4/c1-33(28-13-7-8-18-31-28)19-20-37-24-16-14-22(15-17-24)21-27(30(35)36)32-26-12-6-5-11-25(26)29(34)23-9-3-2-4-10-23/h2-18,27,32H,19-21H2,1H3,(H,35,36)/t27-/m0/s1
QTQMRBZOBKYXCG-MHZLTWQESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Willson, T.M., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 527.
Brown, K.K., et al. 1999. Diabetes48, 1415.
WGK 1