422175
L-165,041
A cell-permeable phenoxyacetic acid derivative that acts as a potent and selective peroxisome proliferator activator receptor δ (PPARδ) agonist (Ki = 6 nM for hPPARδ and 730 nM for hPPARγ).
Sinonimo/i:
L-165,041, Compound P, L165041, 4-[3-(2-Propyl-3-hydroxy-4-acetyl)phenoxy]propyloxyphenoxy-acetic acid, PPAR Agonist VIII, PPARα Agonist III, PPARγ Agonist VII
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
1 M NaOH: 40 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Peroxisome proliferator activator receptor δ (PPAR@delta;)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Castrillo, A., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 34082.
Hansen, J.B., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 3175.
Son, C., et al. 2001. Endocrinology142, 4189.
Wilkie, N., et al. 2001. J. Neurochem.78, 1135.
Leibowitz, M.D., et al. 2000. FEBS Lett.473, 333.
Berger, J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 6718.
Lim, H., et al. 1999. Genes Dev.13, 1561.
WGK 3