371706
GPR40 Agonist
The GPR40 Agonist, also referenced under CAS 885101-89-3, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
GPR40 Agonist, 3-(4-(((3-(Phenoxy)phenyl)methyl)amino)phenyl)propanoic acid, FFA1 Agonist I, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist I
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 40 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H21NO3/c24-22(25)14-11-17-9-12-19(13-10-17)23-16-18-5-4-8-21(15-18)26-20-6-2-1-3-7-20/h1-10,12-13,15,23H,11,14,16H2,(H,24,25)
DGENZVKCTGIDRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Briscoe, C. P., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.148, 619.
WGK 3