A-197
Ashwagandha Dietary Ingredients Mix solution
20-100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Withaferin A, 100 μg/mL
Withanolide A, 100 μg/mL
Withanolide B, 20 μg/mL
Withanoside V, 100 μg/mL
Withanoside IV, 100 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
20-100 μg/mL in methanol
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
genus withania
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)