481406
NF-κB Activation Inhibitor
The NF-κB Activation Inhibitor, also referenced under CAS 545380-34-5, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
NF-κB Activation Inhibitor, 6-Amino-4-(4-phenoxyphenylethylamino)quinazoline
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H20N4O/c23-17-8-11-21-20(14-17)22(26-15-25-21)24-13-12-16-6-9-19(10-7-16)27-18-4-2-1-3-5-18/h1-11,14-15H,12-13,23H2,(H,24,25,26)
IBAKVEUZKHOWNG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NF-κB transcriptional activation
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3