S5567
SP600125
≥98% (HPLC), powder or solid, JNK inhibitor
Sinonimo/i:
1,9-Pyrazoloanthrone, Anthrapyrazolone
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SP600125, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/ml, clear to very slightly hazy, faintly yellow to yellow
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2-c3n[nH]c4cccc1c34
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725) , MAPK10(5602) , MAPK9(5601)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Development of a serum-free and feeder-free 2i naive stem cell media for pluripotent stem cells.