481411
NF-κB Activation Inhibitor III
The NF-κB Activation Inhibitor III, also referenced under CAS 380623-76-7, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
NF-κB Activation Inhibitor III, 3-Chloro-4-nitro-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-benzamide, SM-7368
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
amorphous solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)c2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C10H5ClN4O5S/c11-6-3-5(1-2-7(6)14(17)18)9(16)13-10-12-4-8(21-10)15(19)20/h1-4H,(H,12,13,16)
XCHLNGBTHLJLFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TNF-α-stimulated NF-κB activation and upregulation of MMP-9
Confezionamento
Attenzione
WGK 3