371721
GPR40 Agonist II
The GPR40 Agonist II controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
GPR40 Agonist II, 3-(4-((2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid, FFA1 Agonist II, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist II, FFA1 Agonist II, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist II, 3-(4-((2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=NC(Cl)=CC(C#CC2=CC=C(CCC(O)=O)C=C2)=C1
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2