G5045
GW6471
≥98% (HPLC), powder, PPARα antagonist
Sinonimo/i:
N-((2S)-2-(((1Z)-1-Methyl-3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-1-enyl)amino)-3-(4-(2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)propyl)propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
GW6471, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=O)NC[C@H](Cc1ccc(OCCc2nc(oc2C)-c3ccccc3)cc1)N\C(C)=C/C(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C35H36F3N3O4/c1-4-33(43)39-22-29(40-23(2)20-32(42)26-12-14-28(15-13-26)35(36,37)38)21-25-10-16-30(17-11-25)44-19-18-31-24(3)45-34(41-31)27-8-6-5-7-9-27/h5-17,20,29,40H,4,18-19,21-22H2,1-3H3,(H,39,43)/b23-20-/t29-/m0/s1
TYEFSRMOUXWTDN-DYQICHDWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to investigate the role of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) alpha in perfluorooctanoic acid (PFOA) induced developmental cardiotoxicity
- to abolish the protection of bezafibrate (BZA) against hypertrophy
- to block the enhanced activity of the hepatitis B virus (HBV) core promoter
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3