T2444
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.6, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
for molecular biology
Livello qualitativo
Stato
solution
Concentrazione
1 M
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.6
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
Assorbimento
≤0.05 at 290 at 40%
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?