Key Documents
T5941
Sigma-Aldrich
Trizma® cloridrato
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Grado
BioPerformance Certified
Saggio
≥99.0% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
tecniche
DNA purification: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
protein extraction: suitable
Impurezze
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse and Protease, none detected
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
≤0.5% water (Karl Fischer)
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Punto di fusione
150-152 °C
Solubilità
H2O: 667 mg/mL
Densità
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.40 g/cm3 at 20—25 °C
Assorbimento
≤0.05 at 290 at 40%
Compatibilità
suitable for electrophoresis
suitable for immunohistochemistry
suitable for molecular biology
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tris HCl, noto anche come Trizma® cloridrato, trova impiego diffuso come tampone acido nella preparazione di tamponi fisiologici nell′intervallo di pH da 7,3 a 7,5. Con una pKa di 8,08 a 25°C, Tris HCl è efficace in un intervallo di pH da 7,0 a 9,0, che corrisponde al pH consueto degli organismi viventi. Per tutta conseguenza, Tris HCl è un componente essenziale di soluzioni tampone impiegate in diverse applicazioni di biologia, colture cellulari, biochimica e biologia molecolare. È importante osservare come né la base Tris né il Tris cloridrato da soli dispongano di capacità tampone sufficiente. È per questo che vengono generalmente combinati per ottenere un tampone efficace nell′intervallo di pH da 7 a 9, che assicuri un controllo efficace sul pH.
I tamponi Tris sono irrinunciabili in tecniche quali l′elettroforesi di proteine o il western blotting. In molti protocolli di western blot, per il trasferimento di proteine viene fatto uso di un tampone Tris a bassa forza ionica. La durata del trasferimento dipende dall′apparato utilizzato per il blotting e dal range dimensionale dei peptidi allo studio. I tamponi a base di Tris sono comunemente usati anche nei gel SDS-PAGE, nei tamponi elettroforetici e nei tamponi di blotting
Oltre a ciò, i sali di Tris trovano vasto impiego nell′elettroforesi su agarosio del DNA, in particolar modo nella preparazione di tamponi quali TAE (Tris acetato/EDTA) e TBE (Tris borato/EDTA). Questi tamponi sono fondamentali per diverse applicazioni nell′ambito della biochimica, della purificazione di proteine e dell′elettroforesi. Tris HCl è un tampone poliedrico, indispensabile per mantenere stabile il pH di sistemi biologici e raggiungere risultati ottimali quando si impiegano tecniche di biochimica, di cultura cellulare e di biologia molecolare.
Applicazioni
Tris Hcl è stato usato:
  • come tampone di lavaggio e di risciacquo in un′analisi immunoistochimica(1)
  • come componente di un tampone del campione riducente, tampone di lisi e tampone di eluizione in uno studio biochimico condotto mediante gel elettroforesi e misure di interferometria BioLayer.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in biologia molecolare e in biologia cellulare
  • Può essere usato come componente di tamponi in elettroforesi o nella separazione di proteine
  • Sottoposto a ricerca di endotossine e a conteggio totale di microrganismi aerobi
  • Privo di DNasi, RNasi, nickasi e proteasi
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
  • Tampone efficace in un intervallo di Ph da 7 a 9 (25 °C) con una pKa di 8,1 (25 °C)
  • Altamente idrosolubile
Confezionamento
T5941-1KT:
ogni kit contiene 3 campioni da 100G; ogni campione proviene da un unico lotto.
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alexandar Iliev et al.
Acta histochemica, 121(1), 16-28 (2018-10-20)
The hypertrophy of the cardiac muscle is one of the most significant maladaptive mechanisms activated in response to increased workload. It is associated with histological and ultrastructural alterations, changes in the quantitative parameters and the expression of different enzymes. While
Preparation of extracts from prokaryotes.
M Cull et al.
Methods in enzymology, 182, 147-153 (1990-01-01)
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Mengdie Wang et al.
Molecular biology of the cell, 30(7), 811-819 (2019-01-31)
Centrosome abnormalities are emerging hallmarks of cancer. The overproduction of centrosomes (known as centrosome amplification) has been reported in a variety of cancers and is currently being explored as a promising target for therapy. However, to understand different types of
Burak Altun et al.
Ultrasonics, 110, 106274-106274 (2020-11-02)
Tissue-mimicking materials (TMMs) play a key role in the quality assurance of ultrasound diagnostic equipment and should have acoustic properties similar to human tissues. We propose a method to quantify the acoustic properties of TMM samples through the use of
Protocolli
election of Poly(A)+ RNA by Oligo(dT)-Cellulose Chromatography
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry