Documenti fondamentali
93363
Sigma-Aldrich
Trizma® cloridrato
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Residuo alla calcinazione
≤0.2% (as SO4)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Punto di fusione
150-152 °C
Solubilità
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il Trizma trova impiego nella formulazione di soluzioni tampone nell′intervallo di pH da 7,5 a 8,5. Le soluzioni tampone Tris sono ampiamente usate in biologia cellulare e molecolare in processi come l′estrazione e la purificazione di proteine e acidi nucleici. Si utilizzano tamponi a base di Trizma anche per la cromatografia in colonna e nella elettroforesi su gel. Trizma cloridrato è impiegato come reagente generale per la preparazione di tutti i tipi di tampone Tris.
Altre note
Facile confronto delle specifiche dei prodotti Trizma HCl con la tabella delle specifiche dei Trizma HCl.
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Componente del tampone di estrazione, per es. estrazione con fenolo di DNA o RNA; componente del tampone dei gel di separazione e impilamento nella caratterizzazione dei prodotti di traduzione in vitro con SDS-PAGE.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Santiago Vilanova et al.
Plant methods, 16, 110-110 (2020-08-15)
The use of sequencing and genotyping platforms has undergone dramatic improvements, enabling the generation of a wealth of genomic information. Despite this progress, the availability of high-quality genomic DNA (gDNA) in sufficient concentrations is often a main limitation, especially for
D Sirieix et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 155(3), 957-963 (1997-03-01)
Metabolic acidosis induces a decrease in the developed force of cardiac muscle by affecting every step of the excitation--contraction coupling pathway. Due to transient worsening in intracellular acidosis, the value of administering sodium bicarbonate therapeutically during acute acidosis has been
G G Nahas et al.
Drugs, 55(2), 191-224 (1998-03-20)
THAM (trometamol; tris-hydroxymethyl aminomethane) is a biologically inert amino alcohol of low toxicity, which buffers carbon dioxide and acids in vitro and in vivo. At 37 degrees C, the pK (the pH at which the weak conjugate acid or base
Characterization of in vitro translation products.
R Jagus
Methods in enzymology, 152, 296-304 (1987-01-01)
Large- and small-scale phenol extractions.
D M Wallace
Methods in enzymology, 152, 33-41 (1987-01-01)