Documenti fondamentali
SML3471
Sigma-Aldrich
MSC-5350
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-methoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H23ClN4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.01
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(C)C)C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OC)=O
InChI
RMIHTEHARJKIFL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell penetrant negative control of MCT4 probe MSC-4381.
MSC-5350 is a cell penetrant negative control of MCT4 (monocarboxylate transporter 4 ) probe MSC-4381.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)