SML3623
DSRM-3716
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Iodoisoquinoline, DSRM 3716, DSRM3716
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, yellow to light brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1c2c(cncc2)ccc1
InChI
CUILFTFMBBGSFT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)