Documenti fondamentali
SML3470
Sigma-Aldrich
MSC-4381
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-ethoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, MCT4 probe MSC-4381
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H20ClN3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OCC)=O)O
InChI
FNBUZGRPJLEIMO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4)
MSC-4381 is a cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4). MSC-4381 potently inhibit lactate efflux and intracellular lactate accumulation in MCT4-expressing cell lines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)